Leukotriene E4-20,20,20-d3 ≥98% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Gefahr
Synonyme: LTE4-d3
BMLLE5040050
ENZOBMLLE5040050EA 467 EUR
ENZOBMLLE5040050
Leukotriene E4-20,20,20-d3 ≥98% (durch HPLC)
Leukotriene E4-20,20,20-d3
Prostanoid receptor ligand.
Formel: C₂₃H₃₄D₃NO₅S
Molecular Weight: 442,6 g/mol
UN: 1992
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e054d91c8965d31a07c409cdf0e929b0ebf147c&vid=6f65126e6d2c7cf8f8d54bc0181dce22f9811ad1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Source Synthetic
Formulation Solution in methanol/ammonium acetate buffer, 70:30, pH 5.6
Concentration 50 µg/ml
Purity ≥98% (HPLC)