Levocabastine HCl ≥99% (durch HPLC), weißer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLNH1070010
ENZOBMLNH1070010EA
252
EUR
ENZOBMLNH1070010
Levocabastine HCl ≥99% (durch HPLC), weißer Feststoff
Levocabastine HCl
Histamine H₁ receptor antagonist. An antagonist of low affinity neurotensin receptors.
Soluble in DMSO, methanol or DMF.
Formel:
C₂₆H₂₉FN₂O₂·HCl Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
79547-78-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥99% (HPLC) |