9-Methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-on ≥98% (durch NMR), weißer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Gefahr
Synonyme: Ondansetron
BMLNS1450050
ENZOBMLNS1450050EA 431 EUR
ENZOBMLNS1450050
9-Methyl-3-[(2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1,2,3,9-tetrahydro-4H-carbazol-4-on ≥98% (durch NMR), weißer Feststoff
9-Methyl-3-((2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-2,3-dihydro-1H-carbazol-4(9H)-one
Serotonin receptor ligand
A serotonin 5-HT3 receptor antagonist. Clinically effective anti-emetic especially in chemotherapy-induced nausea.
Soluble in DMSO (10 mg/ml warm).
Formel: C₁₈H₁₉N₃O
Molecular Weight: 293,36 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00833882
CAS-Nummer: 99614-02-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36b58c14d8c99fbf5d4e9e1f000bd5504caa0da1&vid=c5ebb12f33f800112fc586bd0c21c300b649a1b4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥98% (NMR)