3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate ≥99% (durch HPLC), weißer Feststoff
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Gefahr
Synonyme: MDL-72222, Mdl 72222, rel-(1R,5R)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yl 3,5-dichlorobenzoate, Bemesetron
BMLNS5300050
ENZOBMLNS5300050EA 451 EUR
ENZOBMLNS5300050
3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate ≥99% (durch HPLC), weißer Feststoff
3-Tropanyl-3,5-dichlorobenzoate
Serotonin receptor ligand
  • Serotonin 5-HT3 antagonist.
Soluble in DMSO.
Formel: C₁₅H₁₇Cl₂NO₂
Molecular Weight: 314,206 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00865533
CAS-Nummer: 40796-97-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bace0fea31dab618d8589eefe4220f1155bde59&vid=d9646f8b9c8d24bebd66255a697c07429187b1fe&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥99% (HPLC)