ORG-12962 ≥95% (durch NMR)

Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES

Synonyme: 1-[6-Chloro-5-trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-piperazine

BMLNS7050050
ENZOBMLNS7050050EA 428 EUR
ENZOBMLNS7050050
ORG-12962 ≥95% (durch NMR)
ORG-12962

Soluble in DMSO (>25 mg/ml) or 100% ethanol (>25 mg/ml).

Formel: C₁₀H₁₁ClF₃N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 210821-63-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f59ab4db6e0bfa06ce052979c46099f0d7d3cdfb&vid=d720e1a506b82c6c6c8f227615dff600f22cb827&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Purity ≥95% (NMR)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR