Z-Leu-Arg-Gly-Gly-Amc
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLP8010005
ENZOBMLP8010005EA 249 EUR
ENZOBMLP8010005
Z-Leu-Arg-Gly-Gly-Amc
Proteine und Peptide
Substrat für Ubiquitin C-terminal Hydrolasen (UCHs)
Fluorogenes Substrat für C-terminale Ubiquitin-Hydrolasen (UCHs), einschließlich UCH-L3 und Isopeptidase T. Die Sequenz basiert auf den C-terminalen Resten von Ubiquitin. Ex.: 380 nm Em.: 460 nm.