Prostaglandin D₂ ≥98% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
|
Gefahr
|
BMLPG0050010
ENZOBMLPG0050010EA
465
EUR
ENZOBMLPG0050010
Prostaglandin D₂ ≥98% (durch HPLC)
Prostaglandin D2
Prostanoid receptor ligand.
Principal cyclooxygenase product of the mast cell and PGJ₂.
Lagertemperatur:
Gefrierschrank |
CAS-Nummer:
41598-07-6 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥98% (HPLC) |