Permethrin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) (synthetisch) ≥96% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPR1030050
ENZOBMLPR1030050EA 208 EUR
ENZOBMLPR1030050
Permethrin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) (synthetisch) ≥96% (durch HPLC)
Permethrin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Synthetic type I pyrethroid. Structurally similar to the protein phosphatase 2B (calcineurin) inhibitors cypermethrin and deltamethrin but weakly active or inactive depending on assay conditions. May be used as a negative control for cypermethrin and deltamethrin.
  • Calcineurin inhibitor
Beige solid.
Soluble in DMSO (40mg/ml) or ethanol (25mg/ml). Insoluble in water.
Formel: C₂₁H₂₀Cl₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 52645-53-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61f588b118c139229965fd3888335264efdcf8c6&vid=6bffde9490905a19894a47864d6733c0391a69a7&prid=web&clid=SAPDAM