LY 171883 ≥90% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Achtung
Synonyme: Tomelukast
BMLRA1010010
ENZOBMLRA1010010EA 86.9 EUR
ENZOBMLRA1010010
LY 171883 ≥90% (durch HPLC)
LY 171883
Leukotriene D₄ antagonist
Formel: C₁₆H₂₂N₄O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00211057
CAS-Nummer: 88107-10-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a067792c8cefb9e3b5f7b533c82e3430ff4b1150&vid=e50d0c54ff6f079ab8bc52170e2c1ccfd4f20b9c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Purity ≥90% (HPLC)