Z-Leu-Leu-Glu-Amc
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
BMLZW93450005
ENZOBMLZW93450005EA 171 EUR
ENZOBMLZW93450005
Z-Leu-Leu-Glu-Amc
Proteine und Peptide
Fluorogenes Substrat für die Peptidyl-glutamyl-peptid-hydrolysierende (Caspase-ähnliche) Aktivität des Proteasoms, die in Gegenwart von Mg2+ stimuliert und schnell durch N-Acetylimidazol deaktiviert werden kann.