Lyso-ID® Red Detection Kit (GFP-CERTIFIED®)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Zur Verwendung mit GFP-exprimierenden Zelllinien sowie Zellen, die blaue, cyanfarbene oder gelbe fluoreszierende Proteine exprimieren.
- Neuartiger saurer organellenselektiver Farbstoff, geeignet für die Färbung von Lysosomen in lebenden Zellen
- Langwellige rote Emission, die leicht mit gängigen Fluoreszenzfarbstoffen (Cumarin, FITC, Cyanin 3) und Fluoreszenzproteinen (BFP, CFP, GFP, YFP) multiplexiert werden kann
- Keine Photokonversion zu einem grün emittierenden Farbstoff und keine komplizierenden metachromatischen Doppelemissionsartefakte, was die Analyse mit GFP, FITC und anderen Fluoreszenzsonden erleichtert
- Sehr beständig gegen Photobleichung und Konzentrationslöschung, was ein starkes, konsistentes Fluoreszenzsignal gewährleistet, selbst nach längerer Betrachtungszeit
Das Lyso-ID® Red Lysosomal Detection Kit (GFP-Certified®) ist die ideale Wahl für die Fluoreszenz-Kolokalisierungsbildgebung mit GFP-markierten Proteinen und liefert ein spektral reines rotes Signal. Im Gegensatz dazu wandeln sich viele rot emittierende lysosomale Sonden in grün fluoreszierende Spezies um oder zeigen metachromatische Artefakte, bei denen die Emission sowohl im roten als auch im grünen Bereich des Spektrums auftritt, was zu falschen Ergebnissen bei GFP-Kolokalisierungsexperimenten führt.
Das Lyso-ID® Red Lysosomal Detection Kit (GFP-Certified®) enthält einen proprietären sauren organellenselektiven Farbstoff, der zum Färben lebender Zellen geeignet ist. Der Farbstoff ist mit den meisten Fluoreszenzdetektionssystemen kompatibel, einschließlich konventioneller und konfokaler Fluoreszenzmikroskope sowie High Content Screening (HCS)-Plattformen. Dieses Kit ist speziell für die Verwendung mit GFP-exprimierenden Zelllinien sowie Zellen konzipiert, die blau, cyan oder gelb fluoreszierende Proteine (BFPs, CFPs, YFPs) exprimieren.
Der Farbstoff Lyso-ID® Red wurde für die Verwendung in Anwendungen zur Bildgebung lebender Zellen validiert und zeigte eine angemessene Reaktion auf die Behandlung mit gut charakterisierten lysosomalen Störungsmitteln. Ein lysosomales Störungsmittel, Chloroquin, wird als positive Kontrolle zur Überwachung von Änderungen der Lysosomenzahl und des Lysosomvolumens bereitgestellt. Ein blauer Kerngegenfarbstoff (Hoechst 33342) wird ebenfalls bereitgestellt, um dieses Organell hervorzuheben.
Lieferumfang: Das Kit enthält Lyso-ID® Red Detection Reagent, 50 µl, Hoechst 33342 Zellkernfärbung, 50 µl, Chloroquine Control, 7,5 µmol und 10X Assay-Puffer, 15 ml.