TOTAL-NUCLEAR-ID® grün/rotes Nukleolus-/Kernerkennungskit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Das Kit enthält zwei proprietäre Farbstoffe, die sich zur gleichzeitigen Visualisierung von Nukleoli und Kernen in lebenden Zellen eignen.
- Gleichzeitige Färbung des Nukleolus und des Zellkerns in lebenden Zellen
- Hohe Beständigkeit gegen Photobleichung und Konzentrationslöschung, wodurch ein starkes, konsistentes Fluoreszenzsignal auch nach längerer Betrachtungszeit gewährleistet wird
- Validiert für die Verwendung in Anwendungen zur Bildgebung lebender Zellen, zeigt angemessene Reaktion auf die Behandlung mit gut charakterisierten Organellenstörungsmitteln
- Strenge Herstellung zur Kontrolle und Beseitigung nichtspezifischer Testartefakte
Die Farbstoffe ermöglichen die Untersuchung dynamischer Veränderungen des Nukleolus in der intrazellulären Verteilung, dem Transport und der Lokalisierung, die durch biologische Prozesse wie den Zellzyklus und die Ribosomenbiogenese entstehen. Das Kit ist mit den meisten Fluoreszenzdetektionssystemen kompatibel, einschließlich konventioneller und konfokaler Fluoreszenzmikroskope sowie High Content Screening (HCS)-Plattformen.
Zur Überwachung von Änderungen der Nukleolusdynamik wird ein Kontrollmittel zur Störung des Nukleolus, Actinomycin D, bereitgestellt. Mögliche Anwendungsgebiete dieses Kits sind die Überwachung beeinträchtigter Ribosomenbiogenese, Hemmung der Transkription, Zellzyklusdynamik und Zellstress sowie die Verteilung, der Transport und die Dynamik von Nukleolusproteinen, die Verteilung viraler Proteine und möglicherweise auch die Verwendung als Hilfsmittel zur Identifizierung von Krebszellen.
Lieferumfang: Kit enthält Nucleolar-ID™ Green Detection Reagent, 50 µl, Nuclear-ID™ Red Detection Reagent, 50 µl, Actinomycin D Control, 125 µg und 10X Assay-Puffer, 15 ml.