Nuclear-ID™ Erythrozytenzyklus-Kit, GFP-CERTIFIED®, für Durchflusszytometrie
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ51008100
ENZOENZ51008100EA 506 EUR
ENZOENZ51008100
Nuclear-ID™ Erythrozytenzyklus-Kit, GFP-CERTIFIED®, für Durchflusszytometrie
Tests Zelltests
Das GFP-Certified™ Nuclear-ID™ Erythrozytenzyklus-Analyse-Kit bietet einen praktischen Ansatz zur Untersuchung der Induktion und Hemmung des Zellzyklusverlaufs durch Durchflusszytometrie.
Das Kit eignet sich zur Bestimmung des Prozentsatzes von Zellen in einer bestimmten Probe, die sich in den Phasen G0/G1, S und G2/M befinden, sowie zur Quantifizierung von Zellen in der Sub-G1-Phase und für DNA-Studien an lebenden, permeabilisierten und fixierten Zellen für normale Zelllinien und Zelllinien mit mehreren Ploidiestufen. Zur Überwachung von Änderungen in der Zellzyklusdynamik steht ein Kontrollmittel zur Zellzyklusstörung, Nocodazol, zur Verfügung. Potenzielle Anwendungen für Studien an lebenden Zellen sind die Bestimmung des zellulären DNA-Gehalts und der Zellzyklusverteilung zur Erkennung von Variationen in Wachstumsmustern, zur Überwachung der Apoptose und zur Bewertung des Verhaltens von Tumorzellen und Suppressorgen-Mechanismen.
Bestellinformation: Kit enthält: Nuclear-ID™ Erythrozytenzyklus-Nachweisreagenz, 200 µl; Nocodazol-Kontrolle, 10 µl; 10X Assay-Puffer, 15 ml.