NUCLEOLAR-ID® Grünes Nachweisreagenz
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Speziell für die mikroskopische Visualisierung von Nukleoli in lebenden Zellen entwickelt.
- Kompatibel mit gängigen Gegenfärbungen für lebende Zellkerne (Hoechst 33342, Draq5™, Vybrant® DyeCycle™ Ruby, NUCLEAR-ID® Red-Farbstoffe)
- Hohe Beständigkeit gegen Photobleichung und Konzentrationslöschung, wodurch ein starkes, konsistentes Fluoreszenzsignal auch nach längerer Betrachtungszeit gewährleistet wird
- Validiert für die Verwendung in Anwendungen zur Bildgebung lebender Zellen, zeigt angemessene Reaktion auf die Behandlung mit gut charakterisierten Organellenstörungsmitteln
- Strenge Herstellung zur Kontrolle und Beseitigung nichtspezifischer Testartefakte
Das Kit ist mit den meisten Fluoreszenzdetektionssystemen kompatibel, einschließlich konventioneller und konfokaler Fluoreszenzmikroskope sowie High Content Screening (HCS)-Plattformen.
Der Farbstoff im Kit ist resistent gegen Photobleichung, was seine Verwendung in Bildgebungsanwendungen erleichtert. Dieser Nukleolusfarbstoff kann in Verbindung mit üblichen Gegenfärbungen für lebende Zellkerne wie Hoechst 33342, Draq5™, Vybrant® DyeCycle™ Ruby und Enzos Nuclear-ID™ Red-Farbstoff verwendet werden.
Zur Überwachung von Änderungen der Nukleolusdynamik wird ein Kontrollmittel zur Störung des Nukleolus, Actinomycin D, bereitgestellt. Mögliche Anwendungsgebiete dieses Kits sind die Überwachung beeinträchtigter Ribosomenbiogenese, Hemmung der Transkription, Zellzyklusdynamik und Zellstress sowie die Verteilung, der Transport und die Dynamik von Nukleolusproteinen, die Verteilung viraler Proteine und möglicherweise auch die Verwendung als Hilfsmittel zur Identifizierung von Krebszellen.
Lieferumfang: Kit enthält NUCLEOLAR-ID® Grünes Nachweisreagenz, 50 µl, Actinomycin D Control, 125 µg und 10X Assay Buffer, 15 ml.