ROS-ID™ NO-Nachweiskit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Das Kit ist für die direkte Überwachung der Stickstoffmonoxidproduktion in Echtzeit in lebenden Zellen durch Fluoreszenzmikroskopie konzipiert, wobei das Stickstoffmonoxid-Nachweisreagenz (rot fluoreszierend) als Hauptbestandteil verwendet wird.
- Überwachen Sie die NO-Produktion in lebenden Zellen direkt in Echtzeit durch Fluoreszenzmikroskopie
- Hohe Spezifität, Empfindlichkeit und Genauigkeit, wodurch ein wasserunlösliches rot fluoreszierendes Produkt entsteht
- Unterscheidet zwischen Peroxynitrit und Stickoxid
- Enthält KEINEN Induktor und -Scavenger
Der nicht fluoreszierende, zelldurchlässige NO-Nachweisfarbstoff reagiert mit Stickstoffmonoxid in Gegenwart von O2 mit hoher Spezifität, Empfindlichkeit und Genauigkeit und ergibt ein wasserunlösliches rot fluoreszierendes Produkt. Wichtig ist, dass dieser Farbstoff nicht auf Peroxynitrit reagiert, wodurch zwischen Peroxynitrit und Stickstoffmonoxid unterschieden werden kann.
Das Kit ist nicht für die Erkennung reaktiver Chlor- oder Bromspezies konzipiert, da die enthaltenen fluoreszierenden Sonden gegenüber diesen Analyten relativ unempfindlich sind. Nach der Färbung können die von diesem Farbstoff erzeugten fluoreszierenden Produkte mit einem Weitfeld-Fluoreszenzmikroskop, das mit einem beliebigen rot fluoreszierenden Würfel ausgestattet ist, visualisiert werden. Die Kombination von 650/670 nm wird empfohlen, wenn zusätzliche Fluoreszenzsignale (grün oder orange) gleichzeitig erkannt werden würden.
Lieferumfang: Stickoxid-Nachweisreagenz (Rot), 60 µl, Stickoxid-Induktor (L-Arginin), 100 µl, Stickoxid-Fänger (c-PTIO), 400 nmol und 10-facher Waschpuffer, 15 ml.