NUCLEAR-ID® Grünes Zellzyklus-Kit für Durchflusszytometrie
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Für Zellzyklusergebnisse unabhängig von Inkubationszeit, Temperatur, Farbstoff- und Zellkonzentrationen.
- Einfaches Färbeprotokoll, einfach den Farbstoff hinzufügen und per Durchflusszytometrie analysieren
- Anregung mit einer herkömmlichen 488-nm-Laserquelle, die eine grüne Emission von ~530 nm erzeugt
- Kein Permeabilisierungsschritt oder RNase-Behandlung erforderlich
- Zellzyklusergebnisse unabhängig von Inkubationszeit, Temperatur, Farbstoff- und Zellkonzentrationen
- Bietet Informationen zum DNA-Gehalt in lebenden oder fixierten Zellen
- Überwachung von Änderungen der Zellzyklusdynamik aufgrund von Arzneimittelbehandlungen oder anderen Störungen
- Leistung anhand eines breiten Spektrums von Zelldichten validiert
Dieses Kit eignet sich für DNA-Studien in lebenden, permeabilisierten und fixierten Zellen für normale Zelllinien und Zelllinien mit mehreren Ploidiestufen.
Das Nuclear-ID® Green Zellzyklus-Analyse-Kit bietet einen praktischen Ansatz zum Studium der Induktion und Hemmung des Zellzyklusverlaufs durch Durchflusszytometrie. Das Kit eignet sich (1) zur Bestimmung des Prozentsatzes von Zellen in einer bestimmten Probe, die sich in den Phasen G0/G1, S und G2/M befinden, sowie zur Quantifizierung von Zellen in der Sub-G1-Phase vor der Apoptose und (2) für DNA-Studien an lebenden, permeabilisierten und fixierten Zellen für normale Zelllinien und Zelllinien mit mehreren Ploidiestufen. Das Kit enthält ausreichend Reagenzien für etwa 100 Durchflusszytometrie-Untersuchungen. Ein Kontrollmittel zur Störung des Zellzyklus, Nocodazol, wird zur Überwachung von Änderungen der Zellzyklusdynamik bereitgestellt. Potenzielle Anwendungen für Studien an lebenden Zellen sind die Bestimmung des zellulären DNA-Gehalts und der Zellzyklusverteilung zur Erkennung von Variationen in Wachstumsmustern, zur Überwachung der Apoptose und zur Bewertung des Verhaltens von Tumorzellen und Suppressorgen-Mechanismen.
Bestellinformation: Menge: 100 Assays Inhalt: Nuclear-ID™ Erythrozytenzyklus-Nachweisreagenz, 100 µl
Nocodazol-Kontrolle, 10 µl
10X Assay-Puffer, 15 ml