ER-ID™ Rotes Assay-Kit (GFP-CERTIFIED®)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Das ER-ID® Red-Testkit (GFP-CERTIFIED®) enthält einen endoplasmatischen Retikulum-selektiven Farbstoff, der für die Färbung lebender Zellen oder detergenspermeabilisierter, aldehydfixierter Zellen geeignet ist.
Mikromolare Konzentrationen des ER-ID® Red-Farbstoffs reichen zum Färben von Säugetierzellen aus, wie mit der menschlichen Gebärmutterhalskrebs-Zelllinie, der menschlichen T-Lymphozyten-Zelllinie Jurkat, HeLa und der menschlichen Knochenosteosarkom-Epithelzelllinie U2OS bestätigt wurde. Eine wichtige Anwendung des ER-ID® Red-Farbstoffs ist die Fluoreszenz-Kolokalisationsbildgebung mit mit grünem fluoreszierendem Protein (GFP) markierten Proteinen, ein leistungsfähiger Ansatz zur Bestimmung der Ausrichtung von Molekülen auf intrazelluläre Kompartimente und zum Screening ihrer Assoziationen und Interaktionen.
Das ER-ID® Red-Testkit (GFP-CERTIFIED®) ist speziell für die Verwendung mit GFP-exprimierenden Zelllinien sowie Zellen konzipiert, die blaue, cyanfarbene oder gelbe fluoreszierende Proteine (BFPs, CFPs, YFPs) exprimieren. Darüber hinaus eignet sich das Kit für die Verwendung mit lebenden oder nachfixierten Zellen in Verbindung mit Sonden, wie markierten Antikörpern oder anderen fluoreszierenden Konjugaten, die ähnliche spektrale Eigenschaften wie Fluorescein oder Cumarin aufweisen. Eine Kerngegenfärbung wird bereitgestellt, um auch dieses Organell hervorzuheben.
Lieferumfang: Das Kit enthält das Nachweisreagenz ER-ID® Red (50 μl), Hoechst 33342 Kernfärbemittel (50 μl), 10X Assay-Puffer (15 ml).