JK 184 ≥99% (durch HPLC)
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1290005
ENZOENZCHM1290005EA 70.4 EUR
ENZOENZCHM1290005
JK 184 ≥99% (durch HPLC)
JK 184
Hedgehog (Hh) pathway blocker.
Formel: C₁₉H₁₈N₄OS
MDL: MFCD01044465
CAS-Nummer: 315703-52-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75d795eae651e3f3fafb6d2c755ea8e9e004bacd&vid=d42b1236472411fb119f45cd4c1c2b551ec04da8&prid=web&clid=SAPDAM