CYGREEN® Nukleinsäurefarbstoff, Enzo
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
Nukleinsäurefarbstoff für Gelfärbung und qPCR mit höherer Empfindlichkeit.
- Höhere Sensitivität ermöglicht Detektion von niedrigen Zielkonzentrationen
- Größere PCR-Effizienz für akkurate und reproduzierbare Resultate
- Wasserlöslich für höhere Stabilität
- Kompatibel mit diversen Enzymsystemen
- Geeignet für gängige qPCR-Plattformen mit Rotationssystem oder Platten
- Für qPCR- und Gelfärbe-Anwendungen zugelassen
- Geringere Kosten pro Test im Vergleich zu gewöhnlich verwendeten Farbstoffen
CYGREEN® Nukleinsäurefarbstoff ist ein DNA-Interkalationsmittel, das zum Färben von DNA verwendet wird. Der DNA-Farbstoff-Komplex emittiert Fluoreszenzspektren, die ihn für qPCR- und Gelfärbungsanwendungen verwendbar machen. CYGREEN® Nukleinsäurefarbstoff hat Anregungs-/Emissionsspektren, die den üblicherweise verwendeten qPCR-Farbstoffen ähnlich sind und kann ersetzt werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen und die Kosten zu senken.