TSH ELISA Kit
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ENZKIT1310001
ENZOENZKIT1310001EA 382 EUR
ENZOENZKIT1310001
TSH ELISA Kit
Tests ELISAs
Hochempfindliches TSH-ELISA-Kit zum Nachweis von TSH im Serum in nur 75 Minuten.
  • Empfindliche TSH-Messung, die bereits ab 0,5 µIU/ml nachweisbar ist
  • Vernachlässigbare Reaktionsfähigkeit von ähnlichen Glykoproteinhormonen
  • Hochdurchsatzformat mit Ergebnissen in 75 Minuten
  • Vollständig quantitative Ergebnisse, die die halbquantitative Western-Blot-Analyse übertreffen
Zur quantitativen Bestimmung von TSH im Serum humaner Proben.
Das TSH ELISA-Kit ist ein kolorimetrisches, immunometrisches Immunoassay-Kit mit Ergebnissen in 75 Minuten.
Bestellinformation: Enthält eine Mikrotiterplatte, Standard, Waschpufferkonzentrat, Konjugat, Substrat und Stopplösung.