ACTH ELISA-Kit, Wachstumszellen
Lieferant: ENZO LIFE SCIENCES
ENZKIT1380001
ENZOENZKIT1380001EA
730
EUR
ENZOENZKIT1380001
ACTH ELISA-Kit, Wachstumszellen
Tests
ELISAs
Hochempfindliches ACTH ELISA-Kit, das den Nachweis von ACTH in menschlichem Plasma in 4.5 Stunden ermöglicht.
- Empfindliche ACTH-Messung mit Nachweis von nur 0,46 pg/ml.
- Vernachlässigbare Reaktivität gegenüber ähnlichen Hormonen.
- Hoher Durchsatz mit Ergebnissen in 4.5 Stunden.
- Vollständig quantitative Ergebnisse, die die semiquantitative Western-Blot-Analyse übertreffen
Zur quantitativen Bestimmung von ACTH im Plasma in menschlichen Proben.
Das ACTH ELISA-Kit ist ein kolorimetrisches Immunoassay-Kit mit Ergebnissen in 4,5 Stunden.