QuEChERS Dispersive Solid Phase Extraction (SPE) Kit
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
S1-15-CN-KIT
HYPES1-15-CN-KITEA 207 EUR
HYPES1-15-CN-KIT
QuEChERS Dispersive Solid Phase Extraction (SPE) Kit
Chromatographie-Sorbentien SPE-Sorbentien
Das QuEChERS Extraction Kit wurde für die effiziente Extraktion von Pestiziden aus Lebensmittelproben entwickelt und stellt die Einhaltung des Arzneibuchs Chinas 2025 sicher.
  • Extrahiert effizient Pestizide aus Lebensmittelproben
  • Gewährleistet die Einhaltung des chinesischen Arzneibuchs 2025
  • Vorverpackt für Bequemlichkeit und Benutzerfreundlichkeit
  • Liefert zuverlässige, qualitativ hochwertige Ergebnisse für analytische Tests
Sorbent: Wasserfreies Magnesiumsulfat, Primär-/Sekundäramin Endkappe C18, graphitisierter Ruß
Röhrchengröße: 15 ml
Standards:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Inklusive Kit mit 900 mg MgSO₄, 300 mg PSA, 300 mg C18, 100 mg Si, 4 mg GCB, vorgefüllt in 15 ml QuEChERS Röhrchen.
Verpackung:
Packung mit 50 Stk.
Bitte beachten