VWR® LB, Broth, Liquid, for Biotechnology
Lieferant: VWR Chemicals
J833-1LEA 83.2 EUR
J833-1L
VWR® LB, Broth, Liquid, for Biotechnology
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Für die Kultivierung von E.coli. Häufig genutzt für die Gewinnung von Plasmid DNA und rekombinanten Proteinen.
  • Ready to use liquid media
  • Clear, yellow to brown liquid
One L of media contains 10 g sodium chloride, 10 g tryptone/case in peptone, 5 g yeast extract, bacteriological.
No growth detected in bioburden (Milliflex) (EQC) test.
pH (25 °C): 6,65 to 7,15.