PAR test agar
Lieferant: LIOFILCHEM
11200
LIOF11200EA 92.8 EUR
LIOF11200
PAR test agar
Medien für die Mikrobiologie Fertigmedien für die Mikrobiologie
Medium with spores of Geobacillus stearothermophilus subsp. calidolactis for residual antibiotic detection in biological liquids.
  • For milk, blood and urine