Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex® ULTRA, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06434-14EA 85.5 EUR
MFLX06434-14 MFLX06434-17 MFLX06434-25 MFLX06434-16 MFLX06434-18 MFLX06437-16
Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex® ULTRA, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Die längste Lebensdauer aller C-Flex®-Formulierungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für
More Product Information