Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, Chem-Durance® Bio, Double-Y-Elemente für Masterflex Ultrapharm™ Pumpenkopf, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX06453-24EA 465 EUR
MFLX06453-24 MFLX06453-35
Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, Chem-Durance® Bio, Double-Y-Elemente für Masterflex Ultrapharm™ Pumpenkopf, Avantor®
Schläuche Schläuche für Peristaltikpumpen
Exzellente Chemikalienbeständigkeit und lange Pumpenlebensdauer.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Sanfte, niedrige Pulsation und genaue Dosierung und Fluss bei der Verwendung im Masterflex Ultrapharm™ L/S® Pumpenkopf
  • Hervorragende
More Product Information