Masterflex® L/S® Antriebe mit fester Drehzahl, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07540-01EA 579 EUR
MFLX07540-01 MFLX07540-02 MFLX07540-06 MFLX07540-12 MFLX07540-20 MFLX07540-30 MFLX07540-60 MFLX07542-01-EU MFLX07542-02-EU MFLX07542-06-EU MFLX07542-12-EU MFLX07542-20-EU MFLX07542-30-EU MFLX07542-60-EU
Masterflex® L/S® Antriebe mit fester Drehzahl, Avantor®
Pumpen Pumpenantriebe Antriebe für Schlauchradpumpen
Wirtschaftliche Antriebe für zuverlässige allgemeine Transfer- und Zuführanwendungen.
  • Die preisgünstigen Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal für Labor, Feldeinsatz oder Prozesszufuhranwendungen geeignet.
  • Sie können je nach Flussrate oder Zahl der erforderlichen Köpfe zwischen sieben Geschwindigkeiten wählen.
  • Das lackierte Stahlgehäuse hat die Schutzklasse IP22 und der Antrieb ist vor senkrecht herabfallendem Wasser geschützt.
Die Masterflex® L/S® Antriebe mit fester Drehzahl sind kompakt und ideal bei eingeschränktenMore Product Information