Pierce™ Firefly Signal Enhancer (100X)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
16180
PIER16180EA 51.75 EUR
PIER16180
Pierce™ Firefly Signal Enhancer (100X)
Elektrophorese-Reagenzien Western Blotting Reagents
Pierce™ Firefly Signal Enhancer (100X) ist als Ergänzung zum Firefly Luciferase Flash and Glow Assay konzipiert und wird empfohlen, wenn maximale Empfindlichkeit gewünscht ist.
  • Bis zu 5-fache Steigerung der Firefly Flash-Signalintensität
  • Bis zu 2-fache Steigerung der Firefly Glow-Signalintensität und -dauer
  • Praktische und einfach zu verwendende 100X-Lösung