Glycoprotein Isolations-Kit, Cona And WGA, Pierce™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
89804 89805
PIER89804EA 402 EUR
PIER89804 PIER89805
Glycoprotein Isolations-Kit, Cona And WGA, Pierce™
Protein-Extraktion Protein Extraction Kits
Das Glykoprotein-Isolierungskit ermöglicht die Isolierung von Glykoproteinen aus komplexen Mischungen, einschließlich Serum, Gewebe und kultivierten Zelllysaten. Das Verfahren verwendet Concanavilin A (ConA) oder Weizenkeimagglutinin (WGA) als Ligand, um eine bestimmte Klasse von Glykoproteinen aus komplexen Proteinproben zu binden – solche, die alpha-gestrichelte Mannose- oder terminale Glukosereste (im Fall von ConA) und N-Acetylglucosamin-(GlcNAc)-Gruppen oder Sialinsäure (im Fall von WGA) enthalten. Dieses Kit wurde verwendet, um Glykoproteine ​​aus Serum sowie HeLa- und CHO-Zelllysaten in etwa 50 Minuten zu isolieren.
  • Höhere Glykoproteinausbeute im Vergleich zu anderen Kits
  • Glykoproteinreinigung in weniger als einer Stunde
  • Isolieren Sie Glykoproteine ​​aus verschiedenen Probentypen, z. B. menschliches Serum und Zelllysat
  • Lektin wird bei der Probenverarbeitung nicht aus dem Harz ausgewaschen
  • Dialyse oder Proteinfällung von zurückgewonnenen Glykoproteinen ist vor der Proteinanalyse nicht erforderlich
Lieferumfang: Ausreichend zum Isolieren von Glykoproteinen mit starker Affinität zu ConA (oder WGA) aus 10 Proben von jeweils bis zu 640 µl (1 bis 1,5 mg Gesamtprotein). Kit enthält ConA Lectin Resin (oder WGA Lectin Resin), 1,1 ml; Bindungs-/Waschpuffer (5X), 6,5 ml; Elutionspuffer, 5 ml; Spinsäulen (10); und Sammelröhrchen (20).