Dolomite Leichte Feinstaubmaske mit Ventil, FFP3
Lieferant: Portwest
P304WHR
PRTWP304WHREA 19.7 EUR
PRTWP304WHR
Dolomite Leichte Feinstaubmaske mit Ventil, FFP3
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Leichte Einweg-Feinstaubmaske in Cup-Form aus EVA-Schaum mit einem verstellbaren Nasensteg für zusätzlichen Komfort.
  • Verstellbarer Nasensteg für besseren Sitz und weniger Beschlagen der Brille
  • Schaumpolster um den Nasensteg für zusätzlichen Komfort
  • Ultraschallgeschweißte Kopfbänder
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Leichte Ausführung in Cup-Form
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
Ultraschall verschweißt und metallfrei, das Ausatemventil reduziert die Wärme innerhalb der Maske und bietet einen hohen Komfort im warmen und feuchten Arbeitsumfeld. Optionaler Dolomite-Verschlusstest (D) für mehr Atemkomfort und länger anhaltende Filtrationsleistung
Standards: CE-KAT III.