Partikelfiltrierende Einmal-Halbmasken, FFP3, P309
Lieferant: Portwest
P309WHR
PRTWP309WHREA 67.7 EUR
PRTWP309WHR
Partikelfiltrierende Einmal-Halbmasken, FFP3, P309
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Diese Maske mit Ventil schützt gegen hohe Konzentration von Staub, wasserbasierendem Nebel und Rauch.
  • Hochleistungs-Ausatemventil, um Wärme zu verringern und Komfort zu bieten, wenn die Maske unter heißen und feuchten Bedingungen verwendet wird
  • Reichlich Raum für leichte Atmung
  • Verstellbare Träger für einen sicheren Sitz
Die P301 kann in Schadstoffkonzentrationen bis zum 20-Fachen des MAK-Wertes getragen werden.
Standards: EN 149:2001 + A1:2009.
Verpackung: Blisterpackung: Zwei Masken pro Packung.