TriLink® CleanCap® Reagent AG
Lieferant: TriLink BioTechnologies
N-7113-10 N-7113-1 N-7113-5 N-7113-100 FN-7113-1MMOL
SOLUN-7113-10EA 1070 EUR
SOLUN-7113-10 SOLUN-7113-1 SOLUN-7113-5 SOLUN-7113-100 SOLUFN-7113-1MMOL
TriLink® CleanCap® Reagent AG
Nukleinsäure-Reagenzien RNA Synthese und Transkription
CleanCap® Reagent AG ist das patentierte co-transkriptionelle Capping-Reagenz von TriLink für die in-vitro- Transkription von 5'-gecapter mRNA, die zu einer Cap-1-Struktur führt. CleanCap bietet nachweislich eine Verschlusseffizienz von bis zu 98%.
  • Qualität: RUO
BITTE BEACHTEN: CleanCap Reagent AG erfordert einen AG-Initiator. Für mehr Informationen lesen Sie bitte die Produktbeilage.
Standards:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten Der Artikel wird zwischen −20 °C geliefert und sollte zwischen −20 °C gelagert werden.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=658e4421b672768efb61f79ae1faca3a36a4c1d3&vid=658e4421b672768efb61f79ae1faca3a36a4c1d3&prid=web&clid=SAPDAM