ALDEFLUOR™ Assay Puffer
Lieferant: STEMCELL Technologies
01702
STMC01702EA 322 EUR
STMC01702
ALDEFLUOR™ Assay Puffer
Puffer Assay-Puffer
Verwenden Sie ALDEFLUOR™ Assay Puffer, um die Erkennung von Aldehyddehydrogenase-bright (ALDHbr) Zellen zu optimieren und die Stabilität des Fluoreszenzsignals während des ALDEFLUOR™ Assays zu maximieren.
ALDEFLUOR™ Assay Puffer wird für alle Verfahren empfohlen, die nach der ALDH-Färbung durchgeführt werden, um den aktiven Ausfluss des ALDEFLUOR™-Reaktionsprodukts zu hemmen und einen Verlust des Assaysignals zu vermeiden.
Anwendung: Krebs, Epithelzellbiologie, Neurowissenschaft, Stammzellbiologie
Spezies: Mensch, Maus, nicht menschlicher Primat, Ratte und andere.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').