STEMdiff™-Kardiomyozyten-Gefriermedium
Lieferant: STEMCELL Technologies
Medium zur Kryokonservierung von hPSC-abgeleiteten Kardiomyozyten.
- Erreichen Sie eine Lebensfähigkeit von Kardiomyozyten von über 70% bei gleichzeitiger Beibehaltung der funktionellen Kapazitäten
- Unterstützt hPSC-abgeleitete Kardiomyozyten, die mit dem STEMdiff™ Cardiomyocyte Differentiation Kit erzeugt wurden
STEMdiff™-Kardiomyozyten-Gefriermedium kann zur Kryokonservierung von Kardiomyozyten verwendet werden, die aus menschlichen pluripotenten Stammzellen (hPSCs) stammen und in STEMdiff™-Kardiomyozyten-Erhaltungsmedium aufbewahrt werden. Das STEMdiff™-Kardiomyozyten-Dissoziationskit wird zur Dissoziation von Kardiomyozyten vor dem Einfrieren benötigt. Nach dem Auftauen mit STEMdiff™-Kardiomyozyten-Stützmedium können die Kardiomyozyten in verschiedenen nachgelagerten Anwendungen und Analysen verwendet werden. Dieses Medium unterstützt hPSC-abgeleitete Kardiomyozyten, die mit dem STEMdiff™ Ventricular Cardiomyocyte Differentiation Kit oder dem STEMdiff™ Atrial Cardiomyocyte Differentiation Kit erzeugt wurden.
Vorteile:
Erreichen Sie eine Lebensfähigkeit von Kardiomyozyten von über 70% bei gleichzeitiger Beibehaltung der funktionellen Kapazitäten
Unterstützt hPSC-abgeleitete Kardiomyozyten, die mit dem STEMdiff™ Ventricular Cardiomyocyte Differentiation Kit oder dem STEMdiff™ Atrial Cardiomyocyte Differentiation Kit erzeugt wurden
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').