STEMdiff™ Neural Progenitor Gefriermedium
Lieferant: STEMCELL Technologies
Zur Kryokonservierung von neuralen Vorläuferzellen, die mit dem STEMdiff™ Neural Induction Medium erzeugt wurden.
- Serumfrei
- Optimiert für die Kryokonservierung von NPCs, mit reproduzierbar hohen Rückgewinnungsraten
- Unterstützt die Kryokonservierung von NPCs, die mit dem STEMdiff™ Neural Induction Medium erzeugt und in dem STEMdiff™ Neural Progenitor Medium kultiviert wurden
- Erhält die Multipotenz und Expansionsfähigkeit von NPCs
- Praktisches, benutzerfreundliches Format und Protokoll
STEMdiff™ Neural Progenitor Gefriermedium ist ein serumfreies Medium zur Kryokonservierung neuraler Progenitorzellen (NPCs), die aus menschlichen embryonalen Stammzellen (ES) und induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS) gewonnen wurden. Dieses Gefriermedium ist für die Kryokonservierung von NPCs optimiert, die mit STEMdiff™ Neural Induction Medium erzeugt und in STEMdiff™ Neural Progenitor Medium kultiviert wurden. NPCs können zu jedem Zeitpunkt nach der neuralen Induktion mit reproduzierbar hohen Rückgewinnungsraten eingefroren werden. Nach dem Auftauen weisen NPCs eine gesunde Morphologie auf, exprimieren NPC-Marker und behalten das Potenzial, sich zu Neuronen auszudehnen und zu differenzieren.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').