hPSC-Genanalysekit
Lieferant: STEMCELL Technologies
07550
STMC07550EA 1070 EUR
STMC07550
hPSC-Genanalysekit
Nukleinsäure-Reagenzien qPCR/RT-qPCR Enzyme und Kits
qPCR-Analysekit zum Nachweis der meisten karyotypischen Anomalien, die in menschlichen ES- und iPS-Zellen gemeldet werden.
Erkennen Sie schnell und kostengünstig die 8 häufigsten karyotypischen Anomalien, die in menschlichen pluripotenten Stammzellen (hPSCs) gemeldet werden.
Dieses qPCR-basierte Kit ermöglicht das genetische Screening mehrerer hPSC-Linien und enthält genug Material, um 20 einzelne Proben dreifach zu analysieren. Es verwendet doppelt abgeschreckte Sonden mit einem 5-Carboxyfluorescein-Farbstoff (5-FAM), um eine bessere Leistung als andere, einfach abgeschreckte Sonden zu erzielen. Das Kit enthält qPCR Master Mix, ROX-Referenzfarbstoff, Puffer und Primer-/Sondenmischungen zum Erkennen der kritischen Minimalbereiche der 8 am häufigsten mutierten Regionen sowie eine Primer-/Sondenmischung für eine Kontrollstelle im Genom. Eine genomische DNA-Kontrolle mit nachgewiesener normaler Kopienzahl über die interessierenden Regionen wird ebenfalls bereitgestellt.
Um Ihre Ergebnisse zu verstehen, geben Sie qPCR-Daten in unsere Online-App für genetische Analysen ein, die statistische Analysen durchführt, bei der Dateninterpretation hilft und eine visuelle Darstellung der Daten bietet.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').