CryoStor® CS2 Zell-Gefriermedium
Lieferant: STEMCELL Technologies
Frei von tierischen Bestandteilen, definiertes Kryokonservierungsmedium mit 2% DMSO.
- Gebrauchsfertig
- Serumfrei und proteinfrei
- Frei von tierischen Bestandteilen
- cGMP hergestellt mit Bestandteilen der USP-Klasse/höchster Qualität
- FDA-Stammdatei
- Sterilitäts-, Endotoxin- und zellbasierte Qualitätskontrolltests
Maximieren Sie die Zellwiederherstellung und -lebensfähigkeit nach dem Auftauen nach Kryokonservierung bei niedrigen Temperaturen (−80 bis −196 °C) mit dem gebrauchsfertigen CryoStor® CS2. Serumfrei, frei von tierischen Komponenten und cGMP-hergestellt, bietet dieses definierte Medium eine sichere, schützende Umgebung für Zellen und Gewebe während Gefrier- und Auftauprozessen und bei der Lagerung. CryoStor® CS2 ist mit Komponenten in USP-Qualität formuliert und enthält 2% DMSO.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').