BloodStor® 55-5 Gefriermedium
Lieferant: STEMCELL Technologies
07937
STMC07937EA 1240 EUR
STMC07937
BloodStor® 55-5 Gefriermedium
Zelleinfriermedien
Optimiertes Biokonservierungsreagenz für hämatopoetische Zellen und Gewebe.
  • Gebrauchsfertig
  • Frei von tierischen Bestandteilen
  • Steriles USP-Fläschchen
  • cGMP hergestellt mit Bestandteilen der USP-Klasse/höchster Qualität
  • Sterilitäts-, Endotoxin- und zellbasierte Freisetzungstests
Kryokonservieren Sie Stammzellen und andere Zellen, die mit BloodStor® 55-5, einem gebrauchsfertigen Medium ohne tierische Bestandteile, aus Nabelschnurblut, peripherem Blut, Knochenmark und anderen biologischen Substanzen isoliert wurden. BloodStor® 55-5 wird unter cGMP mit Komponenten in USP-Qualität hergestellt, ist steril und auf zellbasierte Freisetzung und Endotoxine getestet. BloodStor® 55-5 ist mit 55% (w/v) DMSO USP, 5% (w/v) Dextran-40 USP und Wasser in WFI-Qualität vorformuliert. Es ist in verschiedenen Formaten erhältlich.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').