EasySep™ Puffer
Lieferant: STEMCELL Technologies
100-0780
STMC100-0780EA 231 EUR
STMC100-0780
EasySep™ Puffer
Zelltrennmedien
EasySep™-Puffer ist für die Verwendung mit EasySep™-Zellisolierungskits erforderlich, die in vitro diagnostische (IVD) Medizinprodukte für die Verwendung mit nachgelagerten diagnostischen Tests sind. EasySep™-Puffer ist ein Zubehör zu einem in vitro diagnostischen (IVD) Medizinprodukt in Kanada, Europa, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. EasySep™-Puffer ist für die in vitro diagnostische Verwendung durch Laborfachkräfte vorgesehen.
Anwendung: Krebs
Bitte beachten Der Endbenutzer ist dafür verantwortlich, festzustellen, ob das Produkt für seine spezifische(n) Anwendung(en) geeignet ist.