EasySep™ Total Nucleic Acid Extraction Kit
Lieferant: STEMCELL Technologies
Immunmagnetische Extraktion der gesamten Nukleinsäure (DNA und RNA).
- Erhöhen Sie die Nukleinsäureextraktion auf bis zu 16 oder 96 Proben
- Sparen Sie Probenverarbeitungszeit, indem Sie auf rotierende Säulen und Zentrifugationsschritte verzichten
- Vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf mit einem benutzerfreundlichen System, das den Einsatz toxischer Reagenzien überflüssig macht
- Erzielen Sie eine konsistente Extraktion von Nukleinsäuren aus einer Vielzahl von Probentypen wie Vollblut und Zellsuspensionen
Effiziente Extraktion der gesamten Nukleinsäure (DNA und RNA) aus Vollblut, Zellsuspensionen (z. B. PBMCs, hPSCs, kultivierten Zellen) und EasySep™-isolierten Zellen. Das EasySep™ Total Nucleic Acid Extraction Kit wurde mit benutzerfreundlichen und skalierbaren Protokollen entwickelt und verwendet eine Magnetperlentechnologie, mit der Sie die Verwendung von Spin-Säulen oder toxischen Reagenzien vermeiden können. Mit diesem Kit extrahierte Nukleinsäuren sind hochrein und können in nachgelagerten Anwendungen wie qPCR verwendet werden. Verwenden Sie dieses Kit, um die gesamten Nukleinsäuren in Ihrer Probe mit EasySep™ Total Nucleic Acid RapidSpheres™ magnetisch zu markieren. Verarbeiten Sie die Proben dann – ohne Verwendung von Säulen – mit einem Magneten (separat erhältlich). Pipettieren Sie die nicht markierten, unerwünschten Komponenten ab, bevor Sie die Probe vom Magneten entfernen und Ihre markierten Nukleinsäuren wiederherstellen. Es stehen Protokolle zur Extraktion von Nukleinsäure mit 1,7-ml-Mikrozentrifugenröhrchen und dem ErythroClear™-Magneten (Katalog #STMC01737) zur Verfügung. Um Ihre Extraktionen zu skalieren, verarbeiten Sie Proben in 96-Well-PCR-Platten mit einem 96-Well-PCR-Mikroplattenmagneten (Katalog # STMC100-1304).
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').