Fixierpuffer
Lieferant: STEMCELL Technologies
100-1450
STMC100-1450EA 123 EUR
STMC100-1450
Fixierpuffer
Puffer Mikroskopie-Puffer
Ideal zum Fixieren von Zellen vor der Permeabilisierung. Fixierungspuffer kann mit Intrazellulärem Permeabilisierungspuffer (10X) verwendet werden, um eine intrazelluläre Färbung für die Durchflusszytometrie durchzuführen. Dieser Fixierungspuffer kann auch verwendet werden, um fluoreszenzmarkierte Zellen vor der Analyse durch Durchflusszytometrie zu konservieren.
Anwendung: Immunologie
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').