Intrazellulärer Permeabilisierungspuffer (10X)
Lieferant: STEMCELL Technologies
100-1451
STMC100-1451EA 193 EUR
STMC100-1451
Intrazellulärer Permeabilisierungspuffer (10X)
Puffer Mikroskopie-Puffer
Ideal für die Permeabilisierung fixierter Zellen während der Markierung von Zytokinen und anderen zytoplasmatischen Antigenen. Intrazellulärer Permeabilisierungspuffer (10X) ist einzigartig formuliert für optimale Auflösung und zur Reduzierung des Hintergrunds und eignet sich für die Verwendung mit fluorochromkonjugierten Antikörpern für die Durchflusszytometrie.
Anwendung: Immunologie
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').