RoboSep™-C Schlauchsatz
Lieferant: STEMCELL Technologies
200-0090
STMC200-0090EA 0 EUR
STMC200-0090
RoboSep™-C Schlauchsatz
Zelltrennmedien
Für die automatisierte Zellisolierung mit RoboSep™-C
Das RoboSep™-C-Schlauchset ist ein biokompatibles Schlauchset zum Einmalgebrauch, das für die Verwendung mit RoboSep™-C (Katalognr. 100-0186), dem vollautomatischen geschlossenen Zellisolationssystem, entwickelt wurde. Das einfach zu installierende Schlauchset bietet einen geschlossenen, sterilisierten Flüssigkeitspfad, der eine effiziente Zellwäsche und Zellisolierung ermöglicht.
Informationen zur Installation des RoboSep™-C-Schlauchsets finden Sie im RoboSep™-C-Benutzerhandbuch oder kontaktieren Sie uns.
Bitte beachten Produkteinschränkungen: (i) Der Kunde darf Produkte oder Teile davon in keiner Weise, Form oder Gestalt, einschließlich als Bestandteil eines anderen Produkts, zum Zwecke des Weiterverkaufs bereitstellen oder das Produktetikett und das Herkunftszeichen des Lieferanten ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Lieferanten ändern oder entfernen; und (ii) der Kunde ist mit den Beschränkungen des Lieferanten hinsichtlich der Verwendung der Produkte vertraut und muss die Produkte in Übereinstimmung mit diesen Beschränkungen und dem geltenden Produktinformationsblatt des Lieferanten verwenden (gemeinsam, die „Produktbeschränkungen“).