Dulbeccos phosphatgepufferte Kochsalzlösung (D-PBS), 10X konzentriert ohne Ca++ und Mg++
Lieferant: STEMCELL Technologies
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (D-PBS) kann als temporäre Verdünnungs-, Wasch-, Spül- oder Transportlösung für Zell- oder Gewebekulturen verwendet werden. Sie bietet ein Puffersystem zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Bereichs und des osmotischen Gleichgewichts von Kulturmedien und versorgt Zellen mit einer Wasserquelle und essentiellen anorganischen Ionen.
Spezies: Mensch, Maus, nicht menschlicher Primat, andere, Ratte
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').