dNTP-Mischung (10 mM)
Lieferant: STEMCELL Technologies
Eine Lösung, die Natriumsalze von dATP, dCTP, dGTP und dTTP enthält, jeweils 10 mM.
- Gebrauchsfertig
- Frei von tierischen Bestandteilen
- Hohe Reinheit (>99 % Triphosphat)
Vereinfachen Sie eine Vielzahl molekularbiologischer Prozesse durch die Verwendung von dNTP Mix, einer Lösung, die eine Mischung aus vier Nukleotiden (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) enthält. Jedes Nukleotid liegt in einer Konzentration von 10 mM in Wasser bei pH 7,5 vor und hat eine Reinheit von über 99 %. Dieser dNTP Mix kann in Anwendungen wie Polymerase-Kettenreaktion (PCR), Sequenzierung, Fill-in-Reaktionen und cDNA-Synthese verwendet werden.
Bitte beachten Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').