HPLC-Schläuche, Upchurch Scientific®
Lieferant: UPCHURCH SCIENTIFIC
1500 1507L 1509L 1512L 1514L 1622L 1632L 1641L 1642L 1642XL 1645L 1645XL 1902L 1907L 1912L 1921L 1933
UPCH1500EA 56.5 EUR
UPCH1500 UPCH1507L 554-2957 UPCH1512L 554-2958 UPCH1622L UPCH1632L 554-2990 UPCH1642L UPCH1642XL UPCH1645L UPCH1645XL UPCH1902L UPCH1907L UPCH1912L UPCH1921L UPCH1933
HPLC-Schläuche, Upchurch Scientific®
Schläuche Chromatographie-Schläuche
PFA-Schläuche, Standard
  • Empfohlener Betriebstemperaturbereich ist bis 80 °C
  • Brechungsindex ist 1,340
  • Bietet eine höhere Reinheit und verbesserte Lichtdurchlässigkeit im Vergleich mit anderen Fluorpolymerschläuchen
PFA-Schläuche bieten eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit ähnlich FEP und PTFE, und gleichzeitig zahlreiche andere Vorteile: geringere Gasdurchlässigkeit, glattere Oberflächenbeschaffenheit, höhere kontinuierliche Betriebstemperatur und ausgezeichnete Polymerreinheit. Diese Schläuche sind zudem praktisch transparent, wodurch Bewegungen der Flüssigkeit erkennbar sind.
PFA-Schläuche, High Purity
Diese Schläuche aus Polymer in Medizinqualität sind aus einem hochwertigen PFA gefertigt – eines der bezüglich Kontaminationsfreiheit reinsten Polymere auf dem Markt. Dadurch sind sie eine ausgezeichnete Wahl, wenn thermoplastisches Material erforderlich ist, das außerdem chemische Stabilität, mechanische Festigkeit und Reinheit bietet, wie in medizinischen, Diagnostik-, Pharma-, Biotechnologie- und Halbleiteranwendungen. Hochreines PFA ist ein ausgezeichneter Ersatz für PTFE, wenn Gasdurchlässigkeit, Oberflächenbeschaffenheit und Reaktionsträgheit ein Problem sind. Diese Schläuche sind zudem praktisch transparent, wodurch Bewegungen der Flüssigkeit erkennbar sind. AD/ID-Toleranz für hochreine PFA-Schläuche mit ¹/₈" AD ist ±0,003"
PFA-Schläuche, High Purity 'Plus'
High Purity 'Plus' bietet alle Vorteile von standardmäßigem PFA – und noch einige mehr. Diese Schläuche sind aus einem der bezüglich Kontaminationsfreiheit reinsten verfügbaren Polymere hergestellt und bieten Reinheit im Bereich von Teilen pro Milliarde – perfekt für Anwendungen in der Medizin, Diagnostik, Pharmazie, Biotechnologie und Halbleiterindustrie. Neben der Reinheit des standardmäßigen High Purity PFA widersteht High Purity „Plus“ wiederholtem Biegen und der Bildung von Haarrissen bei Exposition gegenüber aggressiven perfluorierten Tensiden. Zudem bietet es glattere, reinere Wände, wodurch die Lichtbrechung minimiert und die optische Klarheit des Materials verbessert wird. AD/ID-Toleranz für PFA-Schläuche mit ¹/₁₆" AD ist ±0,001" und AD/ID-Toleranz für PFA-Schläuche mit ¹/₈" AD ist ±0,003".