Partikelfiltrierende Einweg-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Lieferant: UVEX
8733.220 8733.200 8732.200 8732.100 8762210 8787212 8762220 87212110 8762100 8788313 8762200
111-2611EA 3.1 EUR
111-2611 111-2536 111-2610 111-2608 UVEX8762210 UVEX8787212 UVEX8762220 UVEX87212110 UVEX8762100 UVEX8788313 UVEX8762200
Partikelfiltrierende Einweg-Halbmasken, FFP1/FFP2/FFP3, uvex silv-air
Atemschutzmasken Einweg-Atemschutzmasken Atemschutzmasken gegen Partikel
Diese Atemschutzmasken verfügen über ein nahtloses Kopfband für einen angenehmen und sicheren Sitz und Ränder aus weichem, komfortablem Material, das sich an die Gesichtszüge des Trägers anpasst. Die Masken erfüllen die Bedingungen des Dolomitstaubtests. Das Design garantiert Kompatibilität mit uvex Brillen.
  • Innovatives oronasales Design des Nasenstegs und weiche Abschlüsse, die sich allen Gesichtsformen anpassen
  • Ausatmungsventil für einen einfachen Luftaustausch zwecks Verringerung von Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske
  • Anpassbarer Nasenclip garantiert eine ausgezeichnete individuelle Passform
  • Oberer Gesichtsabschluss bietet sowohl eine sichere Positionierung als auch Tragekomfort
  • Aktivkohlefilter eignet sich für einen Einsatz bei Schweißarbeiten
  • Weicher Schaumstoffrand reduziert das Risiko undichter Stellen und unterstützt eine gute Passform (FFP3-Modelle)
Farbe: Weiß