Dms/n,universeller durchflussmesstopf für multiparameter-messbetrieb mit bis zu vier sensoren, z.b. für den einsatz im kläranlagen-a blaufbitte passenden sensor-flansch separat bestellen 1 * 1 ST
Lieferant: WTW ONLINE
Dms/n,universeller durchflussmesstopf für multiparameter-messbetrieb mit bis zu vier sensoren, z.b. für den einsatz im kläranlagen-a blaufbitte passenden sensor-flansch separat bestellen 1 * 1 ST