Tetracon 700-15,universell einsetzbare 4-elektroden-leitfähigkeitsmesszelle, bes. geeignet für kläranlagen, zum anschluss an ecolin e- u. quadroline-umformermit integriertem temperaturfühler, 15 m kabel und wasserdichtem stecker (ip 68) 1 * 1 ST
Lieferant: WTW ONLINE
Tetracon 700-15,universell einsetzbare 4-elektroden-leitfähigkeitsmesszelle, bes. geeignet für kläranlagen, zum anschluss an ecolin e- u. quadroline-umformermit integriertem temperaturfühler, 15 m kabel und wasserdichtem stecker (ip 68) 1 * 1 ST