S/ biii - p211,1,5 liter standardlösung b-iii (20 mg/i po4-p) für orthophosphat trescon® modul op 210/mb 3 (bzw. trescon® p211 mb 3 und tcu/p211 mb 3) 1 * 1.500 mL
Lieferant: WTW ONLINE
S/ biii - p211,1,5 liter standardlösung b-iii (20 mg/i po4-p) für orthophosphat trescon® modul op 210/mb 3 (bzw. trescon® p211 mb 3 und tcu/p211 mb 3) 1 * 1.500 mL